1494239
USP
Pancuronium bromide Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,1′-(17β-Acetoxy-3α-hydroxy-5α-androstan-2β,16β-ylene)bis(1-methylpiperidinium) dibromide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
pancuronium
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C33H58N2O3.2BrH/c1-23(36)38-31-28(34(4)16-8-6-9-17-34)21-27-25-13-12-24-20-30(37)29(35(5)18-10-7-11-19-35)22-33(24,3)26(25)14-15-32(27,31)2;;/h24-31,37H,6-22H2,1-5H3;2*1H/q+2;;/p-2/t24-,25+,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-;;/m0../s1
Clé InChI
GVDVBILPKKKNQM-GMMLHHOXSA-L
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Pancuronium Bromide
- Pancuronium Bromide Injection
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable