1464169
USP
Nisoldipine Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Famille d'API
nisoldipine
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable