1349659
USP
Isometheptene mucate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Galactaric acid, compound with N,1,5-trimethyl-4-hexenylamine (1:2)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
isometheptene
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C9H19N.C6H10O8/c1-8(2)6-5-7-9(3)10-4;7-1(3(9)5(11)12)2(8)4(10)6(13)14/h6,9-10H,5,7H2,1-4H3;1-4,7-10H,(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
HZEDCQLNSYIOTE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable