1345002
USP
Iotalamic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3-(Acetylamino)-2,4,6-triiodo-5-[(methylamino)carbonyl]benzoic acid, 5-Acetamido-2,4,6-triiodo-N-methylisophthalamic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
iotalamic acid
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C11H9I3N2O4.Na/c1-3(17)16-9-7(13)4(10(18)15-2)6(12)5(8(9)14)11(19)20;/h1-2H3,(H,15,18)(H,16,17)(H,19,20);/q;+1/p-1
Clé InChI
WCIMWHNSWLLELS-UHFFFAOYSA-M
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3