1344826
USP
Iopromide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-Amino-N,N′-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-N-methyl-1,3-benzenedicarboxamide, DAMI, Desmethoxyacetyliopromide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
iopromide
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Iopromide Injection
- Iopromide
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable