1338346
USP
Imiquimod Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-Chloro-1-isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline, NSC 672965
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
imiquimod
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Clc1nc2c(c3[n](cnc31)CC(C)C)cccc2
InChI
1S/C14H14ClN3/c1-9(2)7-18-8-16-12-13(18)10-5-3-4-6-11(10)17-14(12)15/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3
Clé InChI
RRCWSLBKLVBFQD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable