1313210
USP
Hydrastine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(1R,9S)-(−)-β-Hydrastine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
hydrastine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CN1CCC2=CC3=C(OCO3)C=C2[C@]1([H])[C@@]4(C(C=CC(OC)=C5OC)=C5C(O4)=O)[H]
InChI
1S/C21H21NO6/c1-22-7-6-11-8-15-16(27-10-26-15)9-13(11)18(22)19-12-4-5-14(24-2)20(25-3)17(12)21(23)28-19/h4-5,8-9,18-19H,6-7,10H2,1-3H3/t18-,19+/m1/s1
Clé InChI
JZUTXVTYJDCMDU-MOPGFXCFSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Powdered Goldenseal Extract
- Powdered Goldenseal
- Goldenseal
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3