1279815
USP
Fluoxetine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(±)-N-Methyl-(γ-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
fluoxetine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CNCCC(C1=CC=CC=C1)OC2=CC(C(F)(F)F)=CC=C2.Cl
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-11-10-16(13-6-3-2-4-7-13)22-15-9-5-8-14(12-15)17(18,19)20;/h2-9,12,16,21H,10-11H2,1H3;1H
Clé InChI
JCRCCLNIWABPIS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also, for use with USP monograph such as Fluoxetine Hydrochloride.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable