1269957
USP
Fentanyl Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-Phenyl-1-(2-phenylethyl)-4-piperidinamine, N-[1-(2-Phenylethyl)-4-piperidinyl]aniline, Despropionylfentanyl
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
fentanyl
Fabricant/nom de marque
USP
Contrôle du médicament
USDEA Schedule I
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C19H24N2/c1-3-7-17(8-4-1)11-14-21-15-12-19(13-16-21)20-18-9-5-2-6-10-18/h1-10,19-20H,11-16H2
Clé InChI
ZCMDXDQUYIWEKB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Fentanyl
- Fentanyl Citrate
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable