1264501
USP
Ethotoin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3-Ethyl-5-phenylimidazolidin-2,4-dione
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ethotoin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also, for use with USP monograph such as Ethotoin Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable