1235999
USP
Ephedrine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(1R,2S)-(−)-Ephedrine hydrochloride, (1R,2S)-α-[1-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol hydrochloride, (1R,2S)-(−)-2-Methylamino-1-phenyl-1-propanol hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ephedrine
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
216-220 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Cl.CN[C@@H](C)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10-;/m0./s1
Clé InChI
BALXUFOVQVENIU-GNAZCLTHSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also used to prepare standard, sensitivity, and system suitability solution for assay and impurity analysis of Ephedrine hydrochloride using liquid chromatography coupled to a UV detector.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable