1234260
USP
Egeline
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Aegeline, Egeline
Produits recommandés
Famille d'API
cinnamic acid
Conditionnement
pkg of 10 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N(CC(O)c2ccc(cc2)OC)C(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C18H19NO3/c1-22-16-10-8-15(9-11-16)17(20)13-19-18(21)12-7-14-5-3-2-4-6-14/h2-12,17,20H,13H2,1H3,(H,19,21)/b12-7+
Clé InChI
QRFDENJATPJOKG-KPKJPENVSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Bael Tree Fruit
- Bael Tree Fruit Dry Extract
- Bael Tree Fruit Powder
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable