1231502
USP
Dyphylline
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline, 7-(2,3-Dihydroxypropyl)-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, Diprophylline, Dyphylline
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
dyphylline
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
161-162 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CN1C(=O)N(C)c2ncn(CC(O)CO)c2C1=O
InChI
1S/C10H14N4O4/c1-12-8-7(9(17)13(2)10(12)18)14(5-11-8)3-6(16)4-15/h5-6,15-16H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
KSCFJBIXMNOVSH-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PDE3A(5139) , PDE4A(5141) , PDE4B(5142) , PDE4C(5143) , PDE4D(5144)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Dyphylline and Guaifenesin Oral Solution
- Dyphylline and Guaifenesin Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable