1220539
USP
Dipyridamole Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2,2′-[(6-Chloro-4,8-di-1-piperidinylpyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl)imino]bisethanol, 2,2′-{[6-Chloro-4,8-di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl]azanediyl}diethanol, 2-Diethanolamino-6-chloro-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidine
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
dipyridamole
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1nc2c(nc(nc2N4CCCCC4)N(CCO)CCO)c(n1)N3CCCCC3
InChI
1S/C20H30ClN7O2/c21-19-22-15-16(17(24-19)26-7-3-1-4-8-26)23-20(28(11-13-29)12-14-30)25-18(15)27-9-5-2-6-10-27/h29-30H,1-14H2
Clé InChI
CWZFYGCEBHRUNO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable