1186000
USP
Diazoxide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
7-Chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
diazoxide
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1=Nc2ccc(Cl)cc2S(=O)(=O)N1
InChI
1S/C8H7ClN2O2S/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)14(12,13)11-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
GDLBFKVLRPITMI-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... KCNJ11(3767) , KCNJ8(3764)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable