1087701
USP
Candelilla wax
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
wax
Fabricant/nom de marque
USP
pb
>240 °C (lit.)
Pf
68-72 °C (lit.)
Densité
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable