1086152
USP
Calcipotriene Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(5E,7E,22E,24S)-24-Cyclopropyl-9,10-secochola-5,7,10(19),22-tetraene-1α,3β,24-triol
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
calcipotriene
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O[C@H]1C[C@@H](C(=C)\C(=C\C=C2\[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)[C@H](C)\C=C\[C@@H](O)C4CC4)(CCC\2)C)\C1)O
InChI
1S/C27H40O3/c1-17(6-13-25(29)20-8-9-20)23-11-12-24-19(5-4-14-27(23,24)3)7-10-21-15-22(28)16-26(30)18(21)2/h6-7,10,13,17,20,22-26,28-30H,2,4-5,8-9,11-12,14-16H2,1,3H3/b13-6+,19-7+,21-10+/t17-,22-,23-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
Clé InChI
LWQQLNNNIPYSNX-GMGGYIQASA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Calcipotriene
- Calcipotriene Ointment
- Calcipotriene Cream
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable