1062085
USP
Benzyl methyl sulfide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
benzyl methyl sulfide
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.562 (lit.)
pb
195-198 °C (lit.)
Densité
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O/c1-11-7-9-13(10-8-11)14(15)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
Clé InChI
WXPWZZHELZEVPO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup