Y0002162
Tranexamic acid impurity D
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-(Aminomethyl)benzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
tranexamic acid
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
≥300 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NCc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
Clé InChI
QCTBMLYLENLHLA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)