Y0002092
Regorafenib impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
33,72-Difluoro-N,N′-dimethyl-5-oxo-2,8-dioxa-4,6-diaza-1(4),9(4)-dipyridina-3(1,4),7(1,4)-dibenzenanonaphane-12,-92-dicarboxamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
regorafenib
Fabricant/nom de marque
EDQM
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)