Principaux documents
SU860114
Supelco
Micro-flacon (vial) Snap Ring en polypropylène pour passeur d′échantillons
volume 0.3 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
clear polypropylene (with integrated 0.3 mL polypropylene insert)
Conditionnement
pkg of 1000 ea
Disponibilité
not available in USA
D.E.
11.6 mm
Diam. × H × D.I.
11.6 m × 32 mm × 6.0 mm
Volume
0.3 mL
Raccords
thread for 11 mm
Compatibilité
11 mm crimp cap or 11 mm snap top seal
for use with 11 mm snap caps or crimp seals