Principaux documents
SU860113
Supelco
Bouchons pour flacons (vials) Snap Ring
cap size 11 mm, clear polyethylene (with 6.0 mm hole), blue PTFE/white silicone (with slit)
Synonyme(s) :
Snap Cap Vial Closures
About This Item
Code UNSPSC :
41121821
Nomenclature NACRES :
NB.11
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
blue PTFE/white silicone (with slit)
clear polyethylene (with 6.0 mm hole)
Taille du bouchon
11 mm
Dureté
55 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 1000 ea
Disponibilité
not available in USA
D.E. × H × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Diam. × épaisseur
11 mm × 1.0 mm