BP1253
Modafinil
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Modafinil, 2-[(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
modafinil
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC(=O)CS(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H15NO2S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)
Clé InChI
YFGHCGITMMYXAQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)