Principaux documents
52052
Supelco
Trimethylolpropane trimethacrylate
analytical standard, contains 0.01-0.04% monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
Synonyme(s) :
TMPTMA
1 ML
73,90 €
73,90 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
73,90 €
About This Item
Formule linéaire :
[H2C=C(CH3)CO2CH2]3CC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
73,90 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥95.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Contient
0.01-0.04% monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.470-1.474
n20/D 1.472 (lit.)
Densité
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(COC(=O)C(C)=C)(COC(=O)C(C)=C)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C18H26O6/c1-8-18(9-22-15(19)12(2)3,10-23-16(20)13(4)5)11-24-17(21)14(6)7/h2,4,6,8-11H2,1,3,5,7H3
Clé InChI
OKKRPWIIYQTPQF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2