Principaux documents
48879
Supelco
ASTM® D3710 Quantitative Calibration Mix
certified reference material, (conc. varied, Neat)
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Agence
ASTM® D3710
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 6 × 1 mL
Concentration
(conc. varied, Neat)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
petroleum
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-30°C
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analyte
Description
    Butylbenzene 3.5 % (w/w)
    Decane 3.5 % (w/w)
    2,4-Dimethylpentane 5.8 % (w/w)
    Dodecane 3.5 % (w/w)
    Heptane 10.5 % (w/w)
    Hexane 5.8 % (w/w)
    2-Methylbutane 10.5 % (w/w)
    2-Methylpentane 5.8 % (w/w)
    Octane 5.8 % (w/w)
    Pentadecane 2.3 wt. %
    Pentane 8.1 wt. %
    Propylbenzene 4.7 % (w/w)
    Tetradecane 2.3 % (w/w)
    Toluene 11.6 % (w/w)
    Tridecane 2.3 % (w/w)
    p-Xylene 14 % (w/w)
    Afficher tout (16)
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Central nervous system,Nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-70.0 °F
Point d'éclair (°C)
-56.67 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :