Principaux documents
41467
Supelco
Harmane
analytical standard
Synonyme(s) :
1-Methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole, 2-Methyl-β-carboline, Aribine
50 MG
92,90 €
92,90 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
92,90 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H10N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.22
Beilstein:
143898
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
92,90 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
235-238 °C (lit.)
235-238 °C
Chaîne SMILES 
Cc1nccc2c3ccccc3[nH]c12
InChI
1S/C12H10N2/c1-8-12-10(6-7-13-8)9-4-2-3-5-11(9)14-12/h2-7,14H,1H3
Clé InChI
PSFDQSOCUJVVGF-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
I1 imidazoline binding site agonist.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable