Principaux documents
26236
Seringue à piston protégé SGE, aiguille amovible
volume 5 μL, 5R, needle size 26 ga, needle L 50 mm
Synonyme(s) :
SERINGUE SGE 5UL FN PT#2, 26 G
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
26 ga
Caractéristiques
removable needle
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 001050
L de l'aiguille
50 mm
Volume
5 μL
Pièce de rechange