Principaux documents
24414
Seringues SGE à piston guidé
10R-GP (removable needle), volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
Synonyme(s) :
SERINGUE SGE 10R-GP
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
26 ga
Caractéristiques
removable needle
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 002450
Aiguille, L × D.E.
50 mm × 0.47 mm
Volume
10 μL
Description générale
Le tube allongé guide le piston au cours de l′injection.
Pièce de rechange