Principaux documents
26252
SGE MicroVolume syringes with standard plunger
500F, volume 500 μL, needle size 25 ga, needle L 50 mm
Synonyme(s) :
SERINGUE SGE 500UL FN PT#2, 25G
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
eCl@ss :
32070500
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
25 ga
Caractéristiques
needle type Fixed
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 007000
L de l'aiguille
50 mm
Volume
500 μL