19142-U
Paquet de 6 aiguilles 22s ga Pt3 250 uL-10 mL
needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.), for use with 250μL-10mL syringe
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Taille de l'aiguille
22s ga
Description
blunt tip (stainless steel)
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 7780-03
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
250-10000 μL
Compatibilité
for use with 250μL-10mL syringe
for use with Rheodyne Injection Valve
Description générale
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable