19143-U
Paquet de 6 aiguilles 22s ga 2 po, Pt3 250 uL-10 mL
needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.), for use with 250μL-10mL syringe
Synonyme(s) :
Hamilton® needles for RN syringes, blunt tip
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Taille de l'aiguille
22 ga
Description
blunt tip (stainless steel)
Caractéristiques
blunt tip (point style 3)
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 7780-04
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
250-10000 μL
Compatibilité
for use with 250μL-10mL syringe
for use with Rheodyne Injection Valve
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)