ZFNDHFR
CompoZr® Knockout ZFN Kit- CHO DHFR
dihydrofolate reductase
Synonyme(s) :
CompoZr® Knockout ZFN Kit for CHO Cells
16 420,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
About This Item
16 420,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Produits recommandés
Niveau de qualité
Gamme de produits
CompoZr®
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
MGAT1 adds N-acetylglucosamine to the Man5GlcNAc2 (Man5) structure. Goh et al. reported increased sialylation after restoring MGAT1 function in MGAT1 deficient CHO cells.
In the present study, we have identifi ed species-specifi c housekeeping genes (HKGs) for Chinese Hamster Ovary (CHO) cells using data from microarray gene expression profiling.
A signal peptide is a 5-30 amino acid (aa) peptide present at the N-terminus of secretory proteins.
Contenu apparenté
Learn more about cell line development and the relevant products you need for this process.