Z721425
SealPlate® ColorTab™ films
lavender
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyester film
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Excel Scientific SP-IDL-100
Technique(s)
ELISA: suitable
Longueur
146 mm
Larg. × L
7.94 cm × 14.6 cm
Largeur
79.4 mm
Couleur
lavender