Z693693
Duran® filtering flask, with Keck® assembly set
capacity 250 mL
Synonyme(s) :
212043654
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
flat bottom flask
Joint
joint ST/NS neck34 mm I.D.
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pkg of 1 ea
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 212043654
Disponibilité
not available in USA and Canada
Capacité
250 mL
Catégories apparentées
Description générale
Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3, the flasks have maximum chemical and thermal resistance and meet ISO 6556 standard.