Z327093
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, amber glass
volume 500 mL, accuracy: 0.25 mL
126,00 €
About This Item
126,00 €
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass 3.3 flask
Joint
joint ST/NS neck19/26
Caractéristiques
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 37452
Plage de mesure du volume
500 mL, accuracy: 0.25 mL
Capacité
500 mL