WH0005192M1
Monoclonal Anti-PEX10 antibody produced in mouse
clone 1B8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-MGC1998, Anti-NALD, Anti-RNF69, Anti-peroxisome biogenesis factor 10
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1B8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PEX10(5192)
Description générale
Immunogène
Sequence
MAPAAASPPEVIRAAQKDEYYRGGLRSAAGGALHSLAGARKWLEWRKEVELLSDVAYFGLTTLAGYQTLGEEYVSIIQVDPSRIHVPSSLRRGVLVTLHAVLPYLLDKALLPLEQELQADPDSGRPLQGSLGPGGRGCSGARRWMRHHTATLTEQQRRALLRAVFVLRQGLACLQRLHVAWFYIHGVFYHLAKRLTGITYLRVRSLPGEDLRARVSYRLLGVISLLHLVLSMGLQLYGFRQRQRARKEWRLHRGLSHRRASLEERAVSRNPLCTLCLEERRHPTATPCGHLFCWECITAWCSSKAECPLCREKFPPQKLIYLRHYR
Forme physique
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable