W2876
Plastic square weighing boats
size 81 mm × 81 mm × 18 mm
Synonyme(s) :
Plastic Weighing Dishes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polystyrene
Caractéristiques
color: opague, not transparent
Conditionnement
case of 2000 ea (Internal packs of 500)
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
dish L × W
81 mm × 81 mm
Taille
81 mm × 81 mm × 18 mm
Catégories apparentées
Description générale
Application
Certificats d'analyse (COA)