Principaux documents
W0125
Sigma-Aldrich
Germe de blé non traité
suitable for enzyme extraction
5 KG
143,00 €
143,00 €
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 KG
143,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352201
Nomenclature NACRES :
NA.25
143,00 €
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
wheat
Forme
flakes
Adéquation
suitable for enzyme extraction
Température de stockage
2-8°C
Autres remarques
Pour bien comprendre notre vaste gamme de polysaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Markus Englert et al.
Nucleic acids research, 33(1), 388-399 (2005-01-18)
Pre-tRNA splicing is an essential process in all eukaryotes. It requires the concerted action of an endonuclease to remove the intron and a ligase for joining the resulting tRNA halves as studied best in the yeast Saccharomyces cerevisiae. Here, we