T8141
Oxyde de titane(IV), anatase
≥99%
Synonyme(s) :
Dioxyde de titane
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99%
Forme
powder
Taille des particules
−325 mesh
Pf
1825 °C (lit.)
Densité
3.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
Clé InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable