Principaux documents
T4389
Sigma-Aldrich
(+)-α-Tocopherol
from vegetable oil, Type VI, liquid, ≥600 IU/g
Synonyme(s) :
2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4′,8′,12′-trimethyltridecyl)-6-chromanol, 5,7,8-Trimethyltocol, D-α-Tocopherol, Vitamin E
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H50O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.71
Beilstein:
4712525
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Source biologique
vegetable oil
Type
Type VI
Forme
liquid
Activité spécifique
≥600 IU/g
Couleur
clear yellow
Indice de réfraction
n20/D 1.505 (lit.)
pb
200-220 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29-/m1/s1
Clé InChI
GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
Autres remarques
Mixed isomers
Qualité
Approx. 400 mg of D-α-tocopherol per gram.
The non-α-content varies from 5-50 mg per gram, the remainder is soybean oil.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup