SRP6113
UGDH human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
GDH, UDP-GlcDH, UDP-glucose dehydrogenase, UDPGDH, UGD
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Poids mol.
59.5 kDa (533 aa, 1-494 aa + NT His-Tag)
Conditionnement
pkg of 50 μg
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... UGDH(7358)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1