SRP3197
FGF-acidic from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Synonyme(s) :
ECGF-beta, FGF-1, Fibroblast Growth Factor-acidic, HBGF-1
343,00 €
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
About This Item
343,00 €
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Puissance
≤0.5 ng/mL
Poids mol.
15.9 kDa
Conditionnement
pkg of 50 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
0.0344 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
off-white to yellow
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... FGF1(14164)
Description générale
Recombinant murine FGF-acidic is a 15.9kDa protein consisting of 141 amino acid residues.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable