SML4017
DiFMU
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6,8-Difluoro-7-hydroxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 6,8-Difluoro-7-hydroxy-4-methylcoumarin, Marina Blue
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC1=C2C(C(C)=CC(O2)=O)=CC(F)=C1O
Actions biochimiques/physiologiques
DiFMU is a fluorescent product of hydrolysis of fluorogenic phosphatase substrate DiFMUP. DiFMU excitation wavelength is 358nm and emission can be detected at 455 nm.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable