Principaux documents
SML3983
Sigma-Aldrich
BAY 2686013
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-amino-N-(4-((3,5-bis(trifluoromethyl)benzyl)oxy)phenyl)acetamide hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H14F6N2O2·HCl
Poids moléculaire :
428.76
Code UNSPSC :
12352200
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(CN)NC(C=C1)=CC=C1OCC2=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C2.Cl
InChI
1S/C17H14F6N2O2.ClH/c18-16(19,20)11-5-10(6-12(7-11)17(21,22)23)9-27-14-3-1-13(2-4-14)25-15(26)8-24;/h1-7H,8-9,24H2,(H,25,26);1H
Clé InChI
LDIQEQUVXGCYRE-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Orally available, potent and selective allosteric antagonist of the human pituitary adenylate cyclase activating polypeptide receptor (hPAC1-R).
BAY 2686013 is an orally available, potent and selective allosteric antagonist of the human pituitary adenylate cyclase activating polypeptide receptor (hPAC1-R).
Attention
Hygroscopic
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Gernot Langer et al.
Molecular pharmacology, 104(3), 105-114 (2023-06-23)
The human pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide receptor (hPAC1-R), a class B G-protein-coupled receptor (GPCR) identified almost 30 years ago, represents an important pharmacological target in the areas of neuroscience, oncology, and immunology. Despite interest in this target, only a very