SML3331
Triheptanoin
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Dermofeel TC 7, Glycerol trienanthate, Glyceryl triheptanoate, Heptanoic acid, 1,1′,1′′-(1,2,3-propanetriyl) ester, Heptanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester (9CI), Heptanoin, tri- (6CI,7CI,8CI), Lanol 37T, Trienanthoin, Triheptanoic glyceride, Trioenanthoin, UX007
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
oil
Couleur
colorless to brown
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C24H44O6/c1-4-7-10-13-16-22(25)28-19-21(30-24(27)18-15-12-9-6-3)20-29-23(26)17-14-11-8-5-2/h21H,4-20H2,1-3H3
Clé InChI
PJHKBYALYHRYSK-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
404.6 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
207 °C - open cup