SML2806
MALAT1-IN-5
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-(4-Methoxyphenyl)-N-[(3-methoxyphenyl)methyl]-1-methyl-1H-imidazol-2-amine, Malat1 inhibitor compound 5, N-(3-Methoxybenzyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-amine, TC SL C5
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[n]1(c(ncc1c3ccc(cc3)OC)NCc2cc(ccc2)OC)C
InChI
1S/C19H21N3O2/c1-22-18(15-7-9-16(23-2)10-8-15)13-21-19(22)20-12-14-5-4-6-17(11-14)24-3/h4-11,13H,12H2,1-3H3,(H,20,21)
Clé InChI
LCVOJBGSGIOMKF-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable