Principaux documents
SML2593
Sigma-Aldrich
MS0021570
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-(Benzylsulfanyl)-N-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-(Benzylthio)-N-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, MS 21570, MS0021570_1, N-Methyl-5-[(phenylmethyl)thio]-1,3,4-thiazadiazol-2-amine
5 MG
56,90 €
25 MG
288,00 €
56,90 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
56,90 €
25 MG
288,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H11N3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
56,90 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[s]1c(nnc1NC)SCc2ccccc2
InChI
1S/C10H11N3S2/c1-11-9-12-13-10(15-9)14-7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
KFLNRVSOQJTXDG-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
GPR171 antagonist
MS0021570 is a potent antagonist of GPR171, a G protein-coupled receptor of BigLEN (b-LEN), which is a neuropeptide derived from proSAAS and involved in regulation of feeding. MS0021570 had a IC50 value of 220 nM. It was shown to block inceases in food intake and to reduce anxiety-like behavior and fear conditioning in mice.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable