SML2537
NSAH
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-benzoic acid (2E)-2-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)methylene]hydrazide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC1=CC=CC=C1C(N/N=C/C2=C(C=CC=C3)C3=CC=C2O)=O
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable