553502
NSC23766 trihydrochloride
≥93% (HPLC), lyophilized, Rac1 inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Rac1 Inhibitor, NSC23766
About This Item
Produits recommandés
product name
Rac1 Inhibitor, Rac1 Inhibitor, CAS 1177865-17-6, is a cell-permeable, reversible inhibitor of Rac1 GDP/GTP exchange. Interferes with the interaction between Rac1 and Rac-specific GEFs Trio and Tiam1 (IC₅₀ ~50 µM).
Niveau de qualité
Pureté
≥93% (HPLC)
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Solubilité
water: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C24H35N7.3ClH/c1-6-31(7-2)12-8-9-16(3)27-24-28-18(5)14-23(30-24)29-19-10-11-22-20(15-19)21(25)13-17(4)26-22;;;/h10-11,13-16H,6-9,12H2,1-5H3,(H2,25,26)(H2,27,28,29,30);3*1H
Clé InChI
CPUHORIUXPQCHW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Rac1
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Desire, L., et al. 2005. J. Biol. Chem.280, 37516.
Gao, Y., et al. 2004. Proc. Natl. Acad. Sci. USA101, 7618.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable