Documents
SML1970
Sigma-Aldrich
PKUMDL-WQ-2101
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,4-Dihydroxy-benzoic acid 2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)methylene]hydrazide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H11N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.25
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
light yellow to dark orange
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
PKUMDL-WQ-2101 is a potent and selective non-NAD+-competing allosteric inhibitor of phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH) that selectively inhibits serine synthesis in cancer cells. PKUMDL-WQ-2101 binds to allosteric site I, which is located close to active site. PKUMDL-WQ-2101 inhibits tumor growth of MDA-MB-468 xenografts in mice.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable